Imprimer
trans-2-Pentène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-2-Pentene
L09421.06 L09421.03
L09421.06EA 126 EUR
L09421.06 L09421.03
trans-2-Pentène ≥99%
trans-2-Pentène
Purity: 99% CAS No.: 646-04-8 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Petroleum-like Melting Point: -136° Boiling Point: 36-37° Beilstein Reference: 1718795 Merck Reference: 14,7123 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009384
Formule: C₅H₁₀
Poids moléculaire: 70.13 g/mol
Point d'ébullition: 36…37 °C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.649
Point éclair: –45 °C (–49 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009384
Numéro CAS: 646-04-8
EINECS: 211-461-4
UN: 3295
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,07263