Imprimer
trans-2-Octène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-2-Octene
L12606.06 L12606.14
L12606.06EA 101 EUR
L12606.06 L12606.14
trans-2-Octène ≥97%
trans-2-Octène
Purity: 97% CAS No.: 13389-42-9 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -89 to -86° Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 1719497 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 122…123 °C
Point de fusion: –89 to –86 °C
Densité: 0,718
Point éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009532
Numéro CAS: 13389-42-9
EINECS: 236-463-2
UN: 3295
ADR: 3,II