Imprimer
trans-2-Hexène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-2-Hexene
B22289.09 B22289.88
B22289.09EA 169 EUR
B22289.09 B22289.88
trans-2-Hexène ≥99%
trans-2-Hexène
Purity: 99% CAS No.: 4050-45-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Mild Melting Point: -99° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 1719020 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009473
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.674
Point éclair: –20 °C (–4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009473
Numéro CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 3295
ADR: 3 II