Imprimer
Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-300
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M306 M307
111-1086EA 913 EUR
111-1086 111-1087
Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-300
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Les casques Versaflo™ de la série M-300 offrent une protection respiratoire, oculaire et faciale. De plus, ils intègrent une protection de la tête, essentielle pour les zones où le port du casque est obligatoire (par exemple, les chantiers de construction).
  • La conception de la visière combine une excellente vision périphérique et vers le bas avec une bonne clarté optique
  • Les lentilles enduites offrent une résistance aux produits chimiques et aux rayures
  • Le casque peut être combiné avec une variété de pièces de rechange et d'accessoires
  • Protection auditive disponible en option
Certifications: EN 166, EN 397
M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A