Imprimer
Absorbants flottants
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HP156 HP100 T150 TF2001
MMMAHP156EA 388 EUR
MMMAHP156 MMMAHP100 MMMAT150 MMMATF2001
Absorbants flottants
Matériaux absorbants
Tampons ou feuilles adsorbants d'huile en rouleau pour l'élimination des éclaboussures.
  • Hydrophobe
  • L'huile (pas l'eau) est récupérée
  • Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'en usine