Imprimer
Flacons à col étroit, ronds, avec filetage
Fournisseur: Kautex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
308-73084 308-73085 308-73086 308-73087 308-76399
215-2502EA 1.5 EUR
215-2502 215-2503 215-2504 215-2505 215-4354
Flacons à col étroit, ronds, avec filetage
Flacons Flacons en plastique
HDPE. Natural colour.
  • Stable and handy shape
  • Hinged lid closure
  • For single-handed use
  • Suitable for food
  • Halal certified
Ideal for cosmetic products, such as emulsions, shampoos, shower gels, creams and as a refill packaging.