Imprimer
Adaptateurs de la prise NS au rodage sphérique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01531419 01532929 01532935 01532941
LENZ01531419EA 45.3 EUR
LENZ01531419 LENZ01532929 LENZ01532935 LENZ01532941
Adaptateurs de la prise NS au rodage sphérique
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters from spherical joint ball to ground joint socket.