Imprimer
Adaptateurs du cône NS à la prise à joint sphérique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01521914 01521929 01522929 01523529
LENZ01521914EA 44.5 EUR
LENZ01521914 LENZ01521929 LENZ01522929 LENZ01523529
Adaptateurs du cône NS à la prise à joint sphérique
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters from ground joint cone to spherical joint socket.