Imprimer
cis-4-Octène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Z)-4-Octene
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 253 EUR
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octène ≥97%
cis-4-Octène
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Formule: C₈H₁₆
Poids moléculaire: 112.22 g/mol
Point d'ébullition: 123
Point de fusion: –118.7 °C
Densité: 0.7212 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067484
Numéro CAS: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3 II