Imprimer
Wetzel Waterjet pumps
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05585000 05585200
LENZ05585000EA 106 EUR
LENZ05585000 LENZ05585200
Wetzel Waterjet pumps
Pompe Trompes à eau
Water jet pumps made of borosilicate glass with or without non-return valve.