1-Tridécène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2437-56-1
Molecular Formula: C13H26
Formula Weight: 182.35
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 1744660
MDL No.: MFCD00008976
Formule:
C₁₃H₂₆ Point d'ébullition: 232…233 °C Point de fusion: –23 °C Densité: 0,766 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008976 Numéro CAS: 2437-56-1 EINECS: 219-443-8 |