1-Pentène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
alpha-n-Amylene, Propylethylene
Formule:
C₅H₁₀ Point d'ébullition: 30 °C (760 mmHg) Point de fusion: –165 °C Densité: 0,64 g/cm³ Point éclair: –28 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003567 Numéro CAS: 109-67-1 EINECS: 203-694-5 UN: 1108 ADR: 3,I Indice Merck: 12,07262 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |