Imprimer
1-Octène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
8.20928.0005EA 27 EUR
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
1-Octène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Octène
Formule: C₈H₁₆
Poids moléculaire: 112.22 g/mol
Point d'ébullition: 121
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009548
Numéro CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,01770
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -102 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 121 °C
Vapor Pressure 17.3 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4085 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 221 °C
Viscosity kinematic 0.38 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid