Imprimer
1-Octadécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22112.0100 8.22112.1000
8.22112.0100EA 33.1 EUR
8.22112.0100 8.22112.1000
1-Octadécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Octadécène
Formule: C₁₈H₃₆
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17,5 °C
Densité: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009003
Numéro CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 17 - 18 °C
Molar Mass 252.48 g/mol
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.4439 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 3.6 mm2/s (40 °C)