Imprimer
1-Octadécène 90% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
129310010 129310025
ACRO129310010EA 85.7 EUR
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Octadécène 90% tech.
1-Octadécène
Formule: C₁₈H₃₆
Point d'ébullition: 178…180 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17,5 °C
Densité: 0,789 g/cm³
Point éclair: 154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009003
Numéro CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %