1-Hexène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 62…64 °C Point de fusion: –140 °C Densité: 0,673 Point éclair: –25 °C (–13 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009505 Numéro CAS: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |