Imprimer
1-Dodécène 93-95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dodec-1-ene
117631000 117635000 117630025 117630100
ACRO117631000EA 36.2 EUR
ACRO117631000 ACRO117635000 ACRO117630025 ACRO117630100
1-Dodécène 93-95%
1-Dodécène
Formule: C₁₂H₂₄
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,75 g/cm³
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008961
Numéro CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4284 to 1.4304 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.8 %
Solubility (In water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test