1-Décène ≥96% remainder isomers
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.741
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formule:
C₁₀H₂₀ Point d'ébullition: 170…171 °C Point de fusion: –66 °C Densité: 0,741 Point éclair: 49 °C (120 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009577 Numéro CAS: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |