Imprimer
3-Iodopropène
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure d'allyle
8.22079.0025 8.22079.0100
8.22079.0025EA 0 EUR
8.22079.0025 8.22079.0100
3-Iodopropène
3-Iodopropène
Formule: C₃H₅I
Poids moléculaire: 167.98 g/mol
Point d'ébullition: 102
Point de fusion: –97.15 °C
Densité: 1.832 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001094
Numéro CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00291