Imprimer
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20920.06 B20920.14
B20920.06EA 51.4 EUR
B20920.06 B20920.14
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène ≥99%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène
Purity: 99% CAS No.: 25291-17-2 Molecular Formula: CF3(CF2)5CH=CH2 Formula Weight: 346.09 Flash Point: 20°(202°F) Refractive Index: 1.2960 Boiling Point: 106-107° Beilstein Reference: 2060994 MDL No.: MFCD00039249
Formule: C₈H₃F₁₃
Point d'ébullition: 106…107 °C
Densité: 1,580
Point éclair: 20 °C (202 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039249
Numéro CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II