Imprimer
Tétrachloroéthylène 98, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethylène tétrachlorure, Tétrachloroethene, Perchloréthylène
26217.298EA 103 EUR
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tétrachloroéthylène 98, TECHNICAL
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165.83 g/mol
Point d'ébullition: 121.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Indice de réfraction (20°C) 1.503 - 1.505