Imprimer
Tétrachloroéthylène, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.00964.1000 1.00964.2500 1.00964.6025 1.00964.9190
1.00964.1000EA 81.5 EUR
1.00964.1000 1.00964.2500 1.00964.6025 1.00964.9190
Tétrachloroéthylène, EMPLURA®, Supelco®
Tétrachloroéthylène
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Formule: C₂Cl₄
Point d'ébullition: 121,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM