Imprimer
Colonnes chromatographiques avec indentations et robinet en PTFE
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05440704 05440702 05440706 05435702 05435704 05435706 05435708 05440701 05435701 05440708
552-5411EA 95.7 EUR
552-5411 552-5410 552-5431 LENZ05435702 201-0591 LENZ05435706 LENZ05435708 LENZ05440701 LENZ05435701 LENZ05440708
Colonnes chromatographiques avec indentations et robinet en PTFE
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de chromatographie de base en verre DURAN® avec indentations situées au-dessus du robinet pour y placer un tampon d'ouate, avec rebord renforcé ou prise NS, robinet en PTFE et dispositif de blocage.