Imprimer
Boîtes de Petri
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
452015 452010
BRND452015EA 302 EUR
BRND452015 BRND452010
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS, transparent. Avec ou sans évent. Les boîtes et les couvercles sont assemblés par des machines pour réduire le risque de contamination.