Imprimer
Boîtes de Pétri, jetables
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
452000 452005
BRND452000EA 140 EUR
BRND452000 BRND452005
Boîtes de Pétri, jetables
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS, transparent, avec couvercle. Disponible avec ou sans couvercle avec évent. Les boîtes et les couvercles sont assemblés par des machines pour réduire le risque de contamination.