Imprimer
Pycnomètres, non étalonnés
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43205 43208 43220 43228 43238
614-0339EA 65.4 EUR
614-0339 614-0341 614-0342 614-0343 614-0344
Pycnomètres, non étalonnés
Flacons de gravité spécifique
En verre borosilicaté 3.3, type Gay-Lussac
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Partie supérieure du bouchon rodée et polie
  • Capacité nominale imprimée sur la partie inférieure
Certifications: DIN ISO 3507
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable