Imprimer
Tétrachloroéthylène ≥99.8%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour l'analyse des traces organiques, pour la spectrophotométrie dans l'IR, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TétrachloroethenePerchloréthylèneEthylène tétrachlorure
Conditionné dans l'eau.
9360-03EA 673.14 EUR
9360-03
Tétrachloroéthylène ≥99.8%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour l'analyse des traces organiques, pour la spectrophotométrie dans l'IR, J.T.Baker®
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165,83 g/mol
Point d'ébullition: 121,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09332
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.8 %
Infrared Absorbance Test: Hydrocarbon (exclusive of stabilizer) ≤5 ppm
Residue after Evaporation ≤10 ppm
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Free Halogen (ASTM-D 4755) Passes Test
Range 3200-2700 cm⁻¹
Measured at 2930 cm⁻¹
(Hexadecane:isooctane:chlorobenzene standard mixture)
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation