Imprimer
Pissettes de sécurité à col étroit avec nom imprimé
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7690106 7690103 7690102 7690104 7690101
HIRS7690106EA 165 EUR
HIRS7690106 HIRS7690103 HIRS7690102 HIRS7690104 HIRS7690101
Pissettes de sécurité à col étroit avec nom imprimé
Flacons Pissettes
LDPE, yellow, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Complete with screw cap and spray tube. Contents label in German, English, French and Spanish, hazard symbols and hazard indications pursuant to the German Ordinance on Hazardous Substances.