Imprimer
Volumetric flasks, class A, with 3 marks, DAkkS-calibrated, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38204 38206 38208 38210
612-3656EA 147 EUR
612-3656 612-3657 612-3658 612-3659
Volumetric flasks, class A, with 3 marks, DAkkS-calibrated, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3,3, avec bouchon PP.
  • Permet de vérifier le fonctionnement d'un distributeur
  • Calibrées en contenance « In », avec certificat DAkkS
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Marquage DE-M
Certifications: DIN EN ISO 1042