Imprimer
Fioles volumétriques, USP, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLAUBRAND®
612-5434EA 91.3 EUR
612-5434 612-5412 612-5435 612-5413 612-5432 612-5410 612-5411 612-5433 612-5430 612-5431 612-5450 612-5451 612-5418 612-5438 612-4821 612-5416 612-5439 612-4820 612-5417 612-5414 612-4823 612-5415 612-5437 612-4822 612-4818 612-4817 612-5445 612-5446 612-5443 612-5444 612-5441 612-5442 612-4870 612-5440 612-5409 612-4814 612-4813 612-5429 612-4816 612-4815 612-5408 612-5449 612-5447 612-5448
Fioles volumétriques, USP, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3,3 bouchon en verre transparent ou en PP.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Marquage DE-M
  • Certificat de lot USP ou certificat USP individuel
* Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042