Imprimer
Tétrachloroéthylène 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
138010010 138010025 138015000 138010100
ACRO138010010EA 118 EUR
ACRO138010010 ACRO138010025 ACRO138015000 ACRO138010100
Tétrachloroéthylène 99%, très pur
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,625 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %