Imprimer
Adaptateurs d'alimentation, droits, avec embout d'évacuation
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05266003 05266002 05266001 05266004
LENZ05266003EA 34.3 EUR
LENZ05266003 LENZ05266002 LENZ05266001 LENZ05266004
Adaptateurs d'alimentation, droits, avec embout d'évacuation
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Delivery adapters, straight, with NS socket and NS cone, with drain tip.