Imprimer
Condenseurs Allihn, pour extracteurs Soxleth
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05226016 05226015 05226014
LENZ05226016EA 157 EUR
LENZ05226016 LENZ05226015 LENZ05226014
Condenseurs Allihn, pour extracteurs Soxleth
Condenseurs
Verre borosilicaté 3.3 DURAN®
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour la condensation des vapeurs. Avec cône NS. Connexion d'eau avec deux olives en plastique filetées GL 14.