Imprimer
Fioles volumétriques pour analyse des sucres selon Kohlrausch, classe B, graduation blanche, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
402038 402046
BRND402038EA 59.1 EUR
BRND402038 BRND402046
Fioles volumétriques pour analyse des sucres selon Kohlrausch, classe B, graduation blanche, SILBERBRAND
Ballons Fioles jaugées
Verre borosilicaté 3.3.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Limites d'erreur selon classe B
  • Repères et inscriptions très contrastés en émail blanc
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable