Imprimer
Burettes avec robinet droit, verre ambré
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3150160 3150170 3150175 3150260 3150270 3150275
HIRS3150160EA 207 EUR
HIRS3150160 HIRS3150170 HIRS3150175 HIRS3150260 HIRS3150270 HIRS3150275
Burettes avec robinet droit, verre ambré
Burettes
Burette, classe AS, DURAN®, verre ambré avec graduation blanche.
  • Robinet droit en verre avec clé en verre ou robinet à clapet avec tige en PTFE
  • Graduation de la bague du point principal
  • Couleur ambre pour les fluides photosensibles
  • Calibré pour EX
Certifications: DIN EN ISO 385