Imprimer
Colonnes Hempel avec double enveloppe isolante
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05119504 05119201 05119304 05119804
LENZ05119504EA 310 EUR
LENZ05119504 LENZ05119201 LENZ05119304 LENZ05119804
Colonnes Hempel avec double enveloppe isolante
Composants de distillation Colonnes de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For packings like Raschig rings or glass beads, with NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.