Imprimer
Pipettes graduées, type 2, classe AS, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1101341 1101335 1101333 1101329 1101353 1101354 1101342 1101370 1101365 1101360
612-4711EA 11.7 EUR
612-4711 612-4154 612-4153 HIRS1101329 612-4713 612-4156 612-4155 612-4159 612-4158 612-4157
Pipettes graduées, type 2, classe AS, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement (TD, Ex); type 2: volume nominal en haut
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur bleue émaillée assurant un bon contraste
  • Avec embout cotonné à partir de 5 ml
  • Certificat de conformité avec identification par numéro de lot disponible sur internet (www.hirschmannlab.de)
DIN EN ISO 835
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 mm ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Certifiées conformes (Marquage DE-M).