Imprimer
Adaptateurs avec connecteur pour tuyau
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05101004 05103001 05103003 05103002 05103004 05101001 05101002 05101003
LENZ05101004EA 23.2 EUR
LENZ05101004 LENZ05103001 271-2105 217-9092 LENZ05103004 LENZ05101001 LENZ05101002 LENZ05101003
Adaptateurs avec connecteur pour tuyau
Adaptateurs Raccords rodés
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Adapters with NS socket and straight glass olive.