Imprimer
Pipettes graduées, type 2, classe AS, à écoulement total
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1100360 1100329 1100365 1100354 1100353 1100342 1100341 1100335 1100333 1100370
612-4149EA 13.6 EUR
612-4149 HIRS1100329 612-4150 612-4148 HIRS1100353 612-4147 HIRS1100341 612-4146 612-4145 612-4152
Pipettes graduées, type 2, classe AS, à écoulement total
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®.
  • Calibrées en écoulement (TD, Ex); type 2: volume nominal en haut
  • Trait de jauge et inscriptions de couleur brune
  • Avec embout cotonné à partir de 5 ml
  • Certificat de conformité avec identification par numéro de lot disponible sur internet (www.hirschmannlab.de)
Longueur: 360 mm ±5 mm sauf pour les pipettes de 25 ml: 450 mm ±5 mm
Certifications: DIN EN ISO 835. Certifiées conformes (Marquage DE-M).