2,3-Dichloropropène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Dichloro-1-propene
Purity: 98%
CAS No.: 78-88-6
Molecular Formula: C3H4Cl2
Formula Weight: 110.97
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Pungent
Melting Point: -83°
Boiling Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1361491
UN No.: 2047
MDL No.: MFCD00000943
Formule:
C₃H₄Cl₂ Poids moléculaire: 110.97 g/mol Point d'ébullition: 93…96 °C Point de fusion: –83 °C Densité: 1.209 Point éclair: 10 °C (50 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000943 Numéro CAS: 78-88-6 EINECS: 201-153-8 UN: 2047 ADR: 3 II |