Imprimer
Acétate d'allyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetic acid allyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20554.0100 8.20554.0500 8.20554.9050 8.20554.9180
8.20554.0100EA 78.8 EUR
8.20554.0100 8.20554.0500 8.20554.9050 8.20554.9180
Acétate d'allyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate d'allyle
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 103
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008721
Numéro CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 (6.1) II
Indice Merck: 12,00293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 28 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 27.2 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4042 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.0 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 374 °C
Synonyms Acetic acid allyl ester
Hill Formula C5H8O2
Chemical Formula CH3COOCH2CH=CH2