Imprimer
Acétate d'allyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetic acid allyl ester
41353.AD 41353.AK
41353.ADEA 49.3 EUR
41353.AD 41353.AK
Acétate d'allyle ≥99%
Acétate d'allyle
Purity: 99% CAS No.: 591-87-7 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2 Formula Weight: 100.12 Physical Form: Liquid Density: 0.928 Refractive Index: 1.4042 Melting Point: 6° Boiling Point: 103-104° Merck Reference: 14,285 UN No.: 2333 MDL No.: MFCD00008721
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.928
Point éclair: 6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008721
Numéro CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,00293