Imprimer
Acétate d'allyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetic acid allyl ester
180651000 180655000
ACRO180651000EA 43.1 EUR
ACRO180651000 ACRO180655000
Acétate d'allyle 99%
Acétate d'allyle
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 103
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point éclair: 6
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008721
Numéro CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,00293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %