Imprimer
trans-2-Pentenal 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 54.5 EUR
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Formule: C₅H₈O
Poids moléculaire: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 127
Densité: 0.86 g/cm³
Point éclair: 19 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009615
Numéro CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %