Imprimer
trans-2-Hexenal 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (E)-2-Hexenal
A11513.14 A11513.22
A11513.14EA 48.5 EUR
A11513.14 A11513.22
trans-2-Hexenal 96%
trans-2-Hexenal
Purity: 96% CAS No.: 6728-26-3 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Sweet Boiling Point: 37-38°/8mm Beilstein Reference: 1699684 UN No.: 1988 MDL No.: MFCD00007008
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 37…38 °C (8 mmHg)
Densité: 0.848
Point éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007008
Numéro CAS: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN: 1988
ADR: 3 III