trans-2-Hexenal 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(E)-2-Hexenal
Formule:
C₆H₁₀O Poids moléculaire: 98.14 g/mol Point d'ébullition: 147 Densité: 0.846 g/cm³ Point éclair: 35 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007008 Numéro CAS: 6728-26-3 EINECS: 229-778-1 UN: 1988 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.843 to 0.849 g/ml |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |