Imprimer
trans-2-Décenal 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-2-Décenal
L05901.06 L05901.14
L05901.06EA 71.1 EUR
L05901.06 L05901.14
trans-2-Décenal 95%
trans-2-Décenal
Purity: 95% CAS No.: 3913-81-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 117°/17mm Beilstein Reference: 1704445 MDL No.: MFCD00014679
Formule: C₁₀H₁₈O
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (17 mmHg)
Densité: 0.840
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014679
Numéro CAS: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
UN: 3082
ADR: 9 III