4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Formule:
C₄H₄BrF₃ Point d'ébullition: 95…98 °C Densité: 1,639 Point éclair: 17 °C (62 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039274 Numéro CAS: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 UN: 1993 ADR: 3,II |