Imprimer
trans-1,4-Dibromo-2-butène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 121 EUR
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butène 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butène
Formule: C₄H₆Br₂
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…53 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000249
Numéro CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %