Imprimer
2,3-Dibromopropène 80% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dibromo-1-propene
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 56.3 EUR
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibromopropène 80% tech.
2,3-Dibromopropène
Formule: C₃H₄Br₂
Poids moléculaire: 199.87 g/mol
Point d'ébullition: 42…44 °C (17 mmHg)
Densité: 2.13 g/cm³
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000211
Numéro CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,03050
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)